Tisk…
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9395-1G PC9395-250MG
APOSPC9395-1GEA 5290 CZK
APOSPC9395-1G APOSPC9395-250MG
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₄ClFN₂O₃
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127467
CAS číslo: 338417-50-8