Tisk…
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 22750 CZK
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
MW: 343,13 g/mol
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664157
CAS číslo: 251310-42-6