Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9390-1G
PC9390-500MG
PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA
11540
CZK
APOSPC9390-1G
APOSPC9390-500MG
APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₈H₁₃FN₂O₂ Bod tání: 154…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00232259 CAS číslo: 339010-38-7 |