Tisk…
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Carboxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamidine
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 7840 CZK
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935986
CAS číslo: 338982-13-1