2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G
PC9383-500MG
PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA
7840
CZK
APOSPC9383-1G
APOSPC9383-500MG
APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Vzorec:
C₉H₈F₃N₃O₂ MW: 247,18 g/mol Bod tání: 199…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00122710 CAS číslo: 324016-20-8 |