2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Oxalic monohydrazide mono(4-trifluoromethoxy)anilide
PC9382-1G
PC9382-500MG
PC9382-5G
APOSPC9382-1GEA
7840
CZK
APOSPC9382-1G
APOSPC9382-500MG
APOSPC9382-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Vzorec:
C₉H₈F₃N₃O₃ MW: 263,18 g/mol Bod tání: 215…217 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173093 CAS číslo: 338405-24-6 |