Tisk…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 3110 CZK
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
MW: 223.47
Bod tání: 30…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115859
CAS číslo: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II