Tisk…
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 1410 CZK
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO₄S
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172808
CAS číslo: 251096-96-5