Tisk…
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9379-1G PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA 18980 CZK
APOSPC9379-1G APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172654
CAS číslo: 318469-24-8