Tisk…
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenylsulphamido)-3-phenylpropanoic acid
PC9375-1G PC9375-500MG PC9375-5G
APOSPC9375-1GEA 4900 CZK
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG APOSPC9375-5G
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₄FNO₄S
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173011
CAS číslo: 40279-96-7