Tisk…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 6190 CZK
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆FNO₄S
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172812
CAS číslo: 251097-25-3