Tisk…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-3-methylbutyric acid
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 5200 CZK
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₄S
MW: 275,3 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664351
CAS číslo: 250714-79-5