Tisk…
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9371-10G PC9371-5G PC9371-1G
APOSPC9371-10GEA 2780 CZK
APOSPC9371-10G APOSPC9371-5G APOSPC9371-1G
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236222
CAS číslo: 85684-61-3