5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9368-1G
PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA
14520
CZK
APOSPC9368-1G
APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₈F₄N₂OS Bod tání: 61…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01935982 CAS číslo: 321848-46-8 |