Tisk…
2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 622 CZK
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
2,4,5-Trifluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₂
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061211
CAS číslo: 247170-17-8