Tisk…
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 9260 CZK
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀FNS
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172068
CAS číslo: 24900-69-4