Tisk…

4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9360-1G PC9360-5G
APOSPC9360-1GEA 6450 CZK
APOSPC9360-1G APOSPC9360-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₆FNO₂
MW: 203,17 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139244
CAS číslo: 50691-04-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR