Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G PC9357-500MG PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA 15180 CZK
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215160
CAS číslo: 338422-62-1