Tisk…
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9356-1G PC9356-500MG PC9356-5G
APOSPC9356-1GEA 7840 CZK
APOSPC9356-1G APOSPC9356-500MG APOSPC9356-5G
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
N-(4-Fluorophenyl)-2-hydrazino-2-oxoacetamide
Vzorec: C₈H₈FN₃O₂
Bod tání: 223…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119047
CAS číslo: 338395-87-2