Tisk…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 9530 CZK
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102619
CAS číslo: 3107-34-4