Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dioxo-2-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 8100 CZK
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅FN₄O₂
MW: 232,18 g/mol
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794272
CAS číslo: 338982-40-4