Tisk…
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 2860 CZK
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Vzorec: C₅H₉FO₂
MW: 120.12 g/mol
Bod varu: 121…125 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320801
CAS číslo: 349-43-9
UN: 3272
ADR: 3 III