4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9350-10G
PC9350-1G
PC9350-5G
APOSPC9350-10GEA
34720
CZK
APOSPC9350-10G
APOSPC9350-1G
APOSPC9350-5G
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈FNO₄ |
MDL Number:
MFCD00138746 CAS číslo: 320416-60-2 |