Tisk…
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 16070 CZK
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₂FNO₂
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01315828
CAS číslo: 338416-70-9