Tisk…
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9346-10G PC9346-1G PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA 22780 CZK
APOSPC9346-10G APOSPC9346-1G APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆FNO₅S
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00214992
CAS číslo: 303152-17-2