Tisk…
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 3740 CZK
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₈H₃F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792418
CAS číslo: 135132-34-2