Tisk…
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 20670 CZK
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Vzorec: C₁₄H₉F₂N
MW: 229,23 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 68290-36-8