Tisk…
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzythio)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 12570 CZK
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂OS
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215148
CAS číslo: 338422-40-5