(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9335-1G
PC9335-5G
PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA
2610
CZK
APOSPC9335-1G
APOSPC9335-5G
APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424718 CAS číslo: 116622-90-3 UN: 1760 ADR: 8,III |