Tisk…
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 7840 CZK
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215161
CAS číslo: 338751-50-1