Tisk…
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 21560 CZK
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₃
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202628
CAS číslo: 321432-05-7