4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9326-1G
PC9326-25G
PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA
3310
CZK
APOSPC9326-1G
APOSPC9326-25G
APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Vzorec:
C₈H₈F₃NS Bod varu: 224…225 °C Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190129 CAS číslo: 128273-56-3 UN: 3267 ADR: 8,II |