Tisk…
4-Fluorodiphenylmethane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzyl-4-fluorobenzene
PC9325-25G PC9325-5G
APOSPC9325-25GEA 16300 CZK
APOSPC9325-25G APOSPC9325-5G
4-Fluorodiphenylmethane 95%
4-Fluorodiphenylmethane
Vzorec: C₁₃H₁₁F
Bod varu: 132 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464329
CAS číslo: 587-79-1