2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9324-25G
PC9324-5G
PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA
5720
CZK
APOSPC9324-25G
APOSPC9324-5G
APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃F₃O Bod varu: 165 °C Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00083538 CAS číslo: 126202-23-1 UN: 1989 ADR: 3,III |