Tisk…
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 7340 CZK
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Vzorec: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974992
CAS číslo: 338392-12-4