Tisk…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9310-10G PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA 5000 CZK
APOSPC9310-10G APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, technická kvalita
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₄
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219848
CAS číslo: 175203-86-8