Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 14490 CZK
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Bod tání: 92…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458134
CAS číslo: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III