Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9303-1G PC9303-25G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 622 CZK
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08459288
CAS číslo: 161622-14-6