2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9295-25G
PC9295-5G
PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA
3910
CZK
APOSPC9295-25G
APOSPC9295-5G
APOSPC9295-100G
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₇FO₃ Bod tání: 157…161 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179621 CAS číslo: 137654-20-7 |