Tisk…
2,6-Difluoronicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carboxylic acid
PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 4960 CZK
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
2,6-Difluoronicotinic acid 96%
2,6-Difluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.0900 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064047
CAS číslo: 171178-50-0