Tisk…
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 1870 CZK
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792436
CAS číslo: 162101-25-9