2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9289-5G
PC9289-1G
PC9289-25G
APOSPC9289-5GEA
3230
CZK
APOSPC9289-5G
APOSPC9289-1G
APOSPC9289-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClF₃ MW: 273.48 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631539 CAS číslo: 261763-22-8 UN: 3265 ADR: 8 II |