Tisk…
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 622 CZK
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
6-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660277
CAS číslo: 198633-76-0