Tisk…
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 622 CZK
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 119…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658162
CAS číslo: 90259-27-1