Tisk…
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 1330 CZK
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258962
CAS číslo: 117752-04-2