Tisk…
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 1490 CZK
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258961
CAS číslo: 202000-99-5