3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethanenitrile, Benzeneacetonitrile, 3-bromo-5-fluoro-, 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC9277-1G
PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA
2150
CZK
APOSPC9277-1G
APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Vzorec:
C₈H₅BrFN MW: 214,037 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258960 CAS číslo: 305800-58-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |