Tisk…
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 622 CZK
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258959
CAS číslo: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8,III