Tisk…
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9265-25G PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA 705 CZK
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
Bod varu: 179…180 °C
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010308
CAS číslo: 344-65-0