Tisk…
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 22750 CZK
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₆H₁₅F₆OP
Bod tání: 145 °C
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II